Få mere at vide
2-chloroethylamine hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 10568853 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10568853 25 g Glasflaske 25g
10249990 100 g Glasflaske 100g
13478568 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10568853 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 422860250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 870-24-6 | C2H7Cl2N | 115.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 870-24-6
Molekylær formel C2H7Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 115.99
MDL nummer MFCD00012887,MFCD00137399
InChI nøgle ONRREFWJTRBDRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethylamine hydrochloride, 2-chloroethanamine hydrochloride, 1-amino-2-chloroethane hydrochloride, ethanamine, 2-chloro-, hydrochloride, 2-aminoethyl chloride hydrochloride, ethanamine, 2-chloro-, hydrochloride 1:1, 2-chloroethan-1-amine hydrochloride, chlorethamine hydrochloride, 2-chloro-ethylamine hydrochloride, chlorethamine hcl
PubChem CID 9793737
SMIL [Cl-].[NH3+]CCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroethylamine hydrochloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 140.0°C to 150.0°C
Farve Hvid til beige
Tab ved tørring 1% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCH2CH2NH2·HCl
Mængde 25 g
Beilstein 04,133
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water
IUPAC navn 2-chlorethan-1-aminiumchlorid
Formel vægt 115.99
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloroethylamine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.