Få mere at vide
2-chlorethylaminhydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497117
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11497117 1000 g 1000g
11407127 50 g 50g
11417127 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14455.0B
Request Bulk or Custom Format
CAS: 870-24-6 | C2H7Cl2N | 115.99 g/mol
2-chlorethylaminhydrochlorid anvendes som mellemprodukt i aktive farmaceutiske ingredienser og farvestoffer. Det bruges også i organisk syntese. Yderligere anvendes det som et derivatiseringsreagens for aminosyrer, dipeptider og nukleotider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-chlorethylaminhydrochlorid anvendes som mellemprodukt i aktive farmaceutiske ingredienser og farvestoffer. Det bruges også i organisk syntese. Yderligere anvendes det som et derivatiseringsreagens for aminosyrer, dipeptider og nukleotider.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 870-24-6
Molekylær formel C2H7Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 115.99
MDL nummer MFCD00012887,MFCD00137399
InChI nøgle ONRREFWJTRBDRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethylamine hydrochloride, 2-chloroethanamine hydrochloride, 1-amino-2-chloroethane hydrochloride, ethanamine, 2-chloro-, hydrochloride, 2-aminoethyl chloride hydrochloride, ethanamine, 2-chloro-, hydrochloride 1:1, 2-chloroethan-1-amine hydrochloride, chlorethamine hydrochloride, 2-chloro-ethylamine hydrochloride, chlorethamine hcl
PubChem CID 9793737
IUPAC navn 2-chlorethanamin;hydrochlorid
SMIL [Cl-].[NH3+]CCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroethylamine hydrochloride
Smeltepunkt 143°C to 148°C
pH 2 to 3
Lugt Odorless
Mængde 1000 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3590304
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 115.99
Procent renhed ≥98%