Få mere at vide
2-chlorethylvinylether, ca. 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10306890 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
100 g; Glasflaske
Artikelnummer.
10306890 100 g; Glasflaske
1 options
Artikelnummer. 10306890 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149431000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110-75-8 | C4H7ClO | 106.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroethyl vinyl ether
Navn note ca. 95%
CAS 110-75-8
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -70°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0480g/mL
Kogepunkt 109°C
Flammepunkt 16°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H7ClO
Lineær formel ClCH2CH2OCH=CH2
Brydningsindeks 1.4370 to 1.439
MDL nummer MFCD00000973
Mængde 100 g
Beilstein 01, II, 473
Merck Index 15, 2140
Specifik vægtfylde 1.048
Synonym 2-chloroethyl vinyl ether, 2-chloroethoxy ethene, ethene, 2-chloroethoxy, 2-vinyloxyethyl chloride, vinyl 2-chloroethyl ether, ether, 2-chloroethyl vinyl, rcra waste number u042, beta-chloroethyl vinyl ether, 2-chlorethyl vinyl ether
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: hydrolysis in alkaline waters
InChI nøgle DNJRKFKAFWSXSE-UHFFFAOYSA-N
SMIL C=COCCCl
IUPAC navn 1-chlor-2-ethenoxyethan
Molekylvægt (g/mol) 106.55
PubChem CID 8074
Formel vægt 106.55
Procent renhed ca. 95%
Fysisk form Væske