Få mere at vide
(2-Klorethyl)trimethylammoniumchlorid, 98%
Artikelnummer. 10246890 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10246890 100 g 100g
10052680 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10246890 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215421000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 999-81-5 | C5H13Cl2N | 158,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 999-81-5
Molekylær formel C5H13Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 158.07
MDL nummer MFCD00011869
InChI nøgle UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M
Synonym chlormequat chloride, 2-chloro-n,n,n-trimethylethanaminium chloride, chlormequat, chlorocholine chloride, antywylegacz, cycocel, 2-chloroethyl trimethylammonium chloride, cyclocel, stabilan, cycogan
PubChem CID 13836
IUPAC navn 2-chlorethyl(trimethyl)azaniumchlorid
SMIL C[N+](C)(C)CCCl.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 239 °C til 243 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCH2CH2N(CH3)3Cl
Mængde 100 g
Beilstein 04, 134
Merck Index 15, 2104
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 740 g/L (20 °C)
Formel vægt 158.07
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller