Få mere at vide
(2-Klorethyl)trimethylammoniumchlorid, 98% (tørvægt)
Artikelnummer. 11497517
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497517 25 g 25g
11487517 5 g 5g
11407527 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11497517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15630.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 999-81-5 | C5H13Cl2N | 158,066 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 999-81-5
Molekylær formel C5H13Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 158.066
MDL nummer MFCD00011869
InChI nøgle UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M
Synonym chlormequat chloride, 2-chloro-n,n,n-trimethylethanaminium chloride, chlormequat, chlorocholine chloride, antywylegacz, cycocel, 2-chloroethyl trimethylammonium chloride, cyclocel, stabilan, cycogan
PubChem CID 13836
IUPAC navn 2-chlorethyl(trimethyl)azaniumchlorid
SMIL C[N+](C)(C)CCCl.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride
Smeltepunkt ∼241 °C (dekomponering)
Lugt Amin-lignende
Assay Procent Noter (tørvægt), kan forts. op til 5 % vand
Lineær formel ClCH2CH2N(CH3)3Cl
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3563994
Merck Index 14,2104
Formel vægt 158.07
Procent renhed 98%