Få mere at vide
(2-Klorethyl) Fosfonsyre-d4, TRC
Artikelnummer. 30356852
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30356852 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30356852 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36617710MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Chloroethyl) Phosphonic Acid-d4
CAS 1020719-29-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C2 2H4 H2 Cl O3 P
Mængde 10 mg
Synonym (2-Chloroethyl) Phosphonic Acid-d4, Ethephon D4 (2-Chloroethyl-1,1,2,2 D4), 2-Chloroethanephosphonic-d4 Acid, 2-KhEFK-d4, Amchem-d4, Ethephon-d4, Roll-Fruct-d4, Romtrel-d4, Super Boll-d4, Tomathrel-d4
InChI formel InChI=1S/C2H6ClO3P/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2
SMIL [2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])P(=O)(O)O
IUPAC navn (2-klor-1,1,2,2-tetradeuterioethyl) fosfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 148.52
Formel vægt 147.9994
Procent renhed >95