Få mere at vide
(2-Klorethyl) Fosfonsyre (>85%), TRC
Artikelnummer. 30138369
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138369 100 mg
30133426 25 g
18012940 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138369 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC366175100MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16672-87-0
Molekylær formel C2 H6 Cl O3 P
Molekylvægt (g/mol) 144.49
IUPAC navn 2-chlorethylfosfonsyre
SMIL OP(=O)(O)CCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethephon
Mængde 100 mg
Synonym Ethephon, Phosphonic acid, P-(2-chloroethyl)- (ACI), P-(2-Chloroethyl)phosphonic acid (ACI), Phosphonic acid, (2-chloroethyl)- (7CI, 8CI, 9CI), (2-Chloroethyl)phosphonic acid, 2-CEPA, 2-Chloroethanephosphonic acid, 2-KhEFK, Amchem 68-250, Arvest, Boll'd, Camposan, Camposan M, CEP, CEPA, CEPA (pesticide), Cepha 10LS, Cerone, Chlorethephon, Chloroethylphosphonic acid, Dextrel M, Direphon, Ethefon, Ethel, Ethephon, Ethereal, Etheverse, Ethrel, Ethrel 10, Ethrel 48 SL, Ethrel 48SL, Exin, Flordimex, Flordimex T, Flordimex TM, Florel, Fruitel, G 996, G 996 (pesticide), Hevetex, Kamposan, KhEFK, MATURE-AIDE, Mature-Aide, MFX 0307, MFX 0543, Prep, Prep (growth regulator), PRM 12, PRM 12RP, Proxy, Roll-Fruct, Romtrel, Super Boll, Tomathrel, β-Chloroethylphosphonic acid
InChI formel InChI=1S/C2H6ClO3P/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2,(H2,4,5,6)
Formel vægt 143.9743