Få mere at vide
2-Klorethylfenylsulfid, 98%
Artikelnummer. 11440867
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440867 25 g 25g
11430867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23265.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5535-49-9 | C8H9ClS | 172,67 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5535-49-9
Molekylær formel C8H9ClS
Molekylvægt (g/mol) 172.67
MDL nummer MFCD00013691
InChI nøgle QDXIHHOPZFCEAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl phenyl sulfide, 2-chloroethyl phenyl sulfane, 2-chloroethyl sulfanyl benzene, 2-chloroethyl thio benzene, 2-chloroethylphenylsulfide, benzene, 2-chloroethyl thio, 2-phenylthio ethyl chloride, 2-phenylthioethylchloride, acmc-1axe6
PubChem CID 21702
IUPAC navn 2-chlorethylsulfanylbenzen
SMIL ClCCSC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroethyl phenyl sulfide
Tæthed 1.178
Kogepunkt 245 °C
Flammepunkt 104 °C (220 °F)
Brydningsindeks 1.583
Mængde 25 g
FN nummer UN2922
Beilstein 1907116
Formel vægt 172.68
Procent renhed 98%