Få mere at vide
2-chlorethyl p-toluensulfonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423834
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423834 500 g 500g
11403834 25 g 25g
11413834 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423834 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11863.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 80-41-1 | C9H11ClO3S | 234.694 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-41-1
Molekylær formel C9H11ClO3S
Molekylvægt (g/mol) 234.694
MDL nummer MFCD00000970
InChI nøgle ZXNMIUJDTOMBPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl p-toluenesulfonate, 2-chloroethyl tosylate, 2-chloroethyl p-tosylate, 2-tosyloxyethyl chloride, 2-chloroethanol p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, 2-chloroethyl ester, ethanol, 2-chloro-, 4-methylbenzenesulfonate, 2-p-toluenesulfonyloxy ethyl chloride, 2-chloroethyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid-2-chloroethyl ester
PubChem CID 6639
IUPAC navn 2-chlorethyl-4-methylbenzensulfonat
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroethyl p-toluenesulfonate
Tæthed 1.294
Kogepunkt 158°C to 159°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.529
Mængde 500 g
Beilstein 1968816
Formel vægt 234.7
Procent renhed 97%