Få mere at vide
2-Chloroethyl methacrylate, 97%, stab. with 400-600ppm hydroquinone
Artikelnummer. 11352267
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352267 10 g 10g
11362267 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11352267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09783.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1888-94-4 | C6H9ClO2 | 148.59 g/mol
2-chlorethylmethacrylat anvendes som monomer til fremstilling af poly(2-chlorethylmethacrylat).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-chlorethylmethacrylat anvendes som monomer til fremstilling af poly(
2-chlorethylmethacrylat).
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1888-94-4
Molekylær formel C6H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 148.59
MDL nummer MFCD00045291
InChI nøgle GPOGMJLHWQHEGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl methacrylate, chloroethyl methacrylate, methacrylic acid, 2-chloroethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-chloroethyl ester, .beta.-chloroethyl methacrylate, methacrylic acid beta-chloroethyl ester, methacrylic acid .beta.-chloroethyl ester, acmc-20anxx, chloroethylmethacrylate, 2-chloroethylmethacrylate
PubChem CID 15905
IUPAC navn 2-chlorethyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(=C)C(=O)OCCCl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroethyl methacrylate
Navn note stabilized with 500ppm hydroquinone
Kogepunkt 170°C
Flammepunkt 69°C (156°F)
Brydningsindeks 1.451
Mængde 10 g
FN nummer UN2810
Beilstein 956599
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 148.59
Procent renhed 97%