Få mere at vide
2-Klorethylisothiocyanat, 97%
Artikelnummer. 11382517
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11382517 5 g 5g
11372517 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11604.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6099-88-3 | C3H4ClNS | 121,582 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6099-88-3
Molekylær formel C3H4ClNS
Molekylvægt (g/mol) 121.582
MDL nummer MFCD00041125
InChI nøgle ZUWFBQUHBOUPFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl isothiocyanate, 2-chloroethylisothiocyanate, ethane, 1-chloro-2-isothiocyanato, sgxdlhbabrkth@, chloroethylisothiocyanate, acmc-1b2t4, beta-chloroethylisothiocyanate, beta-chloroethyl isothiocyanate, 1-chloro-2-isothiocyanato-ethane, #
PubChem CID 138661
IUPAC navn 1-chlor-2-isothiocyanatoethan
SMIL C(CCl)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroethyl isothiocyanate
Tæthed 1.265
Kogepunkt 79 °C til 80 °C (13 mmHg)
Flammepunkt 96 °C (205 °F)
Brydningsindeks 1.556
Mængde 5 g
FN nummer UN2922
Beilstein 605585
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 121.59
Procent renhed 97%