Få mere at vide
2-Klorethylisocyanat, TRC
Artikelnummer. 30362045
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30362045 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30362045 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37763510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroethyl isocyanate
CAS 1943-83-5
Molekylær formel C3H4ClNO
Mængde 10 g
Synonym 1-Chloro-2-isocyanatoethane, 2-Chloroethanol Isocyanate, Isocyanic Acid 2-Chloroethyl Ester, NSC 87418, β-Chloroethylisocyanate
InChI formel InChI=1S/C3H4ClNO/c4-1-2-5-3-6/h1-2H2
SMIL O=C=NCCCl
IUPAC navn 1-klor-2-isocyanatoethane
Molekylvægt (g/mol) 105.52
Formel vægt 104.9981