Få mere at vide
2-Chlorethylisocyanat, 98%
Artikelnummer. 10617202 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10617202 25 mL Glasflaske 25ml
10607202 1 mL Glasflaske 1ml
10368210 5 mL Glasflaske 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10617202 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 221190250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1943-83-5 | C3H4ClNO | 105,52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1943-83-5
Molekylær formel C3H4ClNO
Molekylvægt (g/mol) 105.52
MDL nummer MFCD00002043
InChI nøgle BCMYXYHEMGPZJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl isocyanate, 2-chloroethylisocyanate, chloroethylisocyanate, ethane, 1-chloro-2-isocyanato, 2-chlorethylisokyanat, 2-chloro ethyl isocyanate, isocyanic acid, 2-chloroethyl ester, 1-chloro-2-isocyanato-ethane, 2-chlorethylisokyanat czech, .beta.-chloroethylisocyanate
PubChem CID 16035
IUPAC navn 1-chlor-2-isocyanatoethan
SMIL C(CCl)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroethyl isocyanate
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2370g/mL
Kogepunkt 135 °C
Flammepunkt 56 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCH2CH2NCO
Brydningsindeks 1,4460 til 1,449
Mængde 25 mL
Beilstein 04, III, 245
Specifik vægtfylde 1.237
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
Formel vægt 105.52
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloroethyl isocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .