Få mere at vide
2-Klorethylisocyanat, 97%
Artikelnummer. 11483517
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483517 100 g 100g
11463517 5 g 5g
11473517 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11483517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17289.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1943-83-5 | C3H4ClNO | 105,521 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i
organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Hydrolyserer i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Inkompatibel med alkoholer. Aminer, oxidationsmidler. Hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1943-83-5
Molekylær formel C3H4ClNO
Molekylvægt (g/mol) 105.521
MDL nummer MFCD00002043
InChI nøgle BCMYXYHEMGPZJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl isocyanate, 2-chloroethylisocyanate, chloroethylisocyanate, ethane, 1-chloro-2-isocyanato, 2-chlorethylisokyanat, 2-chloro ethyl isocyanate, isocyanic acid, 2-chloroethyl ester, 1-chloro-2-isocyanato-ethane, 2-chlorethylisokyanat czech, .beta.-chloroethylisocyanate
PubChem CID 16035
IUPAC navn 1-chlor-2-isocyanatoethan
SMIL C(CCl)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroethyl isocyanate
Tæthed 1.237
Kogepunkt 135 °C
Flammepunkt 56 °C (132 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.447
Mængde 100 g
FN nummer UN3080
Beilstein 1071429
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Hydrolyserer i vand.
Formel vægt 105.52
Procent renhed 97%