Få mere at vide
2-Chloroethyl Chloroformate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloroethyl Chloroformate |
| CAS | 627-11-2 |
| Molekylær formel | C3H4Cl2O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | beta-Chloroethyl chloroformate, Chloroformic Acid 2-Chloroethyl Ester, (2-Chloroethoxy)carbonyl Chloride, 2-Chloroethyl Carbonochloridate, 2-Chloroethyl Chlorocarbonate, 2-Chloroethyl Chloroformate, Chloroethyl Chloroformate, Chloroformic Acid 2-Chloroethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4Cl2O2/c4-1-2-7-3(5)6/h1-2H2 |
| SMIL | ClCCOC(=O)Cl |
| IUPAC navn | 2-chloroethyl carbonochloridate |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.97 |
| Formel vægt | 141.9588 |