Få mere at vide
2-chlorethyl-chlorformiat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11944941 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11944941 100 g Glasflaske 100g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11944941 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 395331000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 627-11-2 | C3H4Cl2O2 | 142.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroethyl chloroformate
CAS 627-11-2
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -70,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3900g/mL
Kogepunkt 154,0 °C
Flammepunkt 70 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C3H4Cl2O2
Lineær formel ClCH2CH2OCOCl
Brydningsindeks 1,4450 til 1,4470
MDL nummer MFCD00000646
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.39
Synonym 2-chloroethyl chloroformate, chloroethyl chloroformate, carbonochloridic acid, 2-chloroethyl ester, chloroformic acid 2-chloroethyl ester, formic acid, chloro-, 2-chloroethyl ester, chloroethylchloroformate, 2-chloroethylchloroformate, unii-4d32h07z9i, beta-chloroethyl chlorocarbonate, chloroformic acid, beta-chloroethyl ester
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: hydrolyserer
InChI nøgle SVDDJQGVOFZBNX-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClCCOC(Cl)=O
IUPAC navn 2-chlorethylcarbonochloridat
Molekylvægt (g/mol) 142.96
PubChem CID 12305
Formel vægt 142.97
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloroethyl chloroformate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.