missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloroethyl Benzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloroethyl Benzoate |
| CAS | 939-55-9 |
| Molekylær formel | C9H9O2Cl |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO2/c10-6-7-12-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2 |
| SMIL | ClCCOC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-chloroethyl benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.62 |
| Formel vægt | 184.0291 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?