Få mere at vide
2-(chlorethyl)benzen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341747
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341747 500 g 500g
11321747 10 g 10g
11331747 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11341747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04891.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 622-24-2 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 622-24-2
Molekylær formel C8H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 140.61
MDL nummer MFCD00000977
InChI nøgle MNNZINNZIQVULG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl benzene, phenethyl chloride, 2-phenylethyl chloride, benzene, 2-chloroethyl, 1-chloro-2-phenylethane, phenethylchloride, ethylchlorobenzene, 2-phenyl-1-chloroethane, 2-chloroethyl-benzene, beta-phenethyl chloride
PubChem CID 231496
IUPAC navn 2-chlorethylbenzen
SMIL ClCCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Chloroethyl)benzene
Smeltepunkt -60°C
Tæthed 1.07
Kogepunkt 82°C to 84°C (16 mmHg)
Flammepunkt 66°C (150°F)
Brydningsindeks 1.53
Mængde 500 g
Beilstein 385969
Formel vægt 140.61
Procent renhed 99%