Få mere at vide
2-Chloroethyl 4-methylbenzenesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloroethyl 4-methylbenzenesulfonate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11ClO3S/c1-8-2-4-9(5-3-8)14(11,12)13-7-6-10/h2-5H,6-7H2,1H3 |
| Formel vægt | 234.0117 |