Få mere at vide
2-Chloroethyl (2-Chloroethyl)phosphonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloroethyl (2-Chloroethyl)phosphonate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9Cl2O3P/c5-1-3-9-10(7,8)4-2-6/h1-4H2,(H,7,8) |
| Formel vægt | 205.9666 |
| Procent renhed | >95% |