Få mere at vide
2-klorethyl (2,6-dimethylphenyl)-carbamansyreester, TRC
Artikelnummer. 30365515
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30365515 1 g
1 options
Artikelnummer. 30365515 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9848601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroethyl (2,6-Dimethylphenyl)-carbamic Acid Ester
CAS 100129-63-3
Molekylær formel C11 H14 Cl N O2
Mængde 1 g
Synonym 2-Chloroethyl 2,6-Dimethyl-carbanilic Ester
InChI formel InChI=1S/C11H14ClNO2/c1-8-4-3-5-9(2)10(8)13-11(14)15-7-6-12/h3-5H,6-7H2,1-2H3,(H,13,14)
SMIL Cc1cccc(C)c1NC(=O)OCCCl
IUPAC navn 2-chlorethyl N-(2,6-dimethylphenyl)carbamat
Molekylvægt (g/mol) 227.687
Formel vægt 227.071