missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloroethoxy Roxithromycin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloroethoxy Roxithromycin |
| CAS | 134834-12-1 |
| Molekylær formel | C40H73ClN2O14 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (9E)-9-[O-[(2-Chloroethoxy)methyl]oxime] Erythromycin, Oxacyclotetradecane Erythromycin derivative, Roxithromycin Impurity J |
| InChI formel | InChI=1S/C40H73ClN2O14/c1-14-28-40(10,49)33(45)23(4)30(42-52-20-51-16-15-41)21(2)18-38(8,48)35(57-37-31(44)27(43(11)12)17-22(3)53-37)24(5)32(25(6)36(47)55-28)56-29-19-39(9,50-13)34(46)26(7)54-29/h21-29,31-35,37,44-46,48-49H,14-20H2,1-13H3/b42-30-/t21-,22-,23+,24+,25-,26+,27+,28-,29+,31-,32+,33-,34+,35-,37+,38-,39-,40-/m1/s1 |
| SMIL | O=C([C@H](C)[C@@H](O[C@@H]1O[C@@H](C)[C@H](O)[C@](C)(OC)C1)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](N(C)C)C[C@@H](C)O2)[C@@](O)(C)C[C@H]/3C)O[C@H](CC)[C@](O)(C)[C@H](O)[C@@H](C)C3=N\OCOCCCl |
| IUPAC navn | (3R,4S,5S,6R,7R,9R,10Z,11S,12R,13S,14R)-10-(2-chloroethoxymethoxyimino)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 841.47 |
| Formel vægt | 840.475 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?