Få mere at vide
(2-Chloroethoxy)methyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Chloroethoxy)methyl Chloride |
| CAS | 1462-33-5 |
| Molekylær formel | C3H6Cl2O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Chloro-2-(chloromethoxy)ethane, 2-Chloro-1-(chloromethoxy)ethane, 2-Chloroethyl chloromethyl Ether, Chloromethyl 2-Chloroethyl Ether, alpha-Chloromethyl beta-Chloroethyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6Cl2O/c4-1-2-6-3-5/h1-3H2 |
| SMIL | ClCCOCCl |
| IUPAC navn | 1-chloro-2-(chloromethoxy)ethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.99 |
| Formel vægt | 127.9796 |