Få mere at vide
2-Chloroethanol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10367600 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10367600 100 mL Glass bottle 100ml
10307560 1 L Glass bottle 1 L
10003773 2.5 L Glass bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10367600 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 180961000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-07-3
Molekylvægt (g/mol) 80.51
MDL nummer MFCD00002829
InChI nøgle SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene chlorohydrin, ethanol, 2-chloro, glycol chlorohydrin, 2-chloroethyl alcohol, chloroethanol, glycol monochlorohydrin, 2-monochloroethanol, ethylchlorohydrin, 2-chlorethanol, 2-chloro-1-ethanol
PubChem CID 34
ChEBI CHEBI:28200
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroethanol
Navn note 99+%
Surhed 0.2mg KOH/g max.
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -63.0°C
Farve Colorless
Tæthed 1.2000g/mL
Kogepunkt 129.0°C
Flammepunkt 55°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C2H5ClO
Lineær formel ClCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4405 to 1.4425
Mængde 100 mL
Beilstein 01, 337
Fieser 05,117
Merck Index 15, 3847
Specifik vægtfylde 1.2
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,soluble in most organic liquids,insoluble in alifatic hydrocarbons
SMIL C(CCl)O
IUPAC navn 2-chloroethanol
Viskositet 3.4 mPa.s (20°C)
Formel vægt 80.51
Procent renhed 99+%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloroethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.