Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloroethanol |
| Navn note | 99+% |
| Surhed | 0.2 mg KOH/g max. |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -63.0°C |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 1.2000 g/mL |
| Kogepunkt | 129.0°C |
| Flammepunkt | 55°C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2-Chloroethanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.