Specifications
| CAS | 107-07-3 |
| Smeltepunkt | -63°C |
| Kogepunkt | 129°C |
| Emballage | Plastic Coated Glass bottle |
| Molekylær formel | C2H5ClO |
| MDL nummer | 2829 |
| Mængde | 500 mL |
| Formel vægt | 80.51g/mol |
| Fysisk form | Liquid |