Få mere at vide
2-chlorethansulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438326
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438326 250 g 250g
11418326 10 g 10g
11428326 50 g 50g
11359639 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11438326 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15377.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1622-32-8 | C2H4Cl2O2S | 163.012 g/mol
2-chlorethansulfonylchlorid blev anvendt i én-pot sulfonylering/intramolekylær thia-Michael protokol til syntese af 1,5,2-dithiazepin 1,1-dioxider. Det blev også brugt til syntese af vinylsulfonamider med en furan, carbocyklisk, semicyklisk eller acyklisk 1,3-dien-del.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-chlorethansulfonylchlorid blev brugt i én-pot sulfonylering/intramolekylær thia-Michael protokol til syntese af 1,5,2-dithiazepin 1,1-dioxider. Det blev også brugt til syntese af vinylsulfonamider med en furan, carbocyklisk, semicyklisk eller acyklisk 1,3-dien-del.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra fugt, oxidationsmidler. Opbevares i køleskab.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1622-32-8
Molekylær formel C2H4Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 163.012
MDL nummer MFCD00007461
InChI nøgle VHCSBTPOPKFYIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl sulphonyl chloride, 2-chloroethylsulfonyl chloride, ethanesulfonyl chloride, 2-chloro, 2-chloroethane sulfochloride, 2-chloro-ethanesulfonyl chloride, 2-chloroethanesulfonylchloride, beta-chloroethanesulfonyl chloride, 2-chloroethane-1-sulfonyl chloride, ethanesulfonylchloride, 2-chloro, 2-chloro-1-ethanesulfonyl chloride
PubChem CID 15385
IUPAC navn 2-chlorethansulfonylchlorid
SMIL C(CCl)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroethanesulfonyl chloride
Tæthed 1.56
Kogepunkt 203°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lineær formel ClCH2CH2SO2Cl
Brydningsindeks 1.4915
Mængde 250 g
FN nummer UN3390
Beilstein 1751202
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 163.02
Procent renhed 98%