Få mere at vide
2-chlorethansulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359639
Mængde:
10 g
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11359639
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15377.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1622-32-8 | C2H4Cl2O2S | 163.012 g/mol
2-chlorethansulfonylchlorid blev anvendt i én-pot sulfonylering/intramolekylær thia-Michael protokol til syntese af 1,5,2-dithiazepin 1,1-dioxider. Det blev også brugt til syntese af vinylsulfonamider med en furan, carbocyklisk, semicyklisk eller acyklisk 1,3-dien-del.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-chlorethansulfonylchlorid blev brugt i én-pot sulfonylering/intramolekylær thia-Michael protokol til syntese af 1,5,2-dithiazepin 1,1-dioxider. Det blev også brugt til syntese af vinylsulfonamider med en furan, carbocyklisk, semicyklisk eller acyklisk 1,3-dien-del.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra fugt, oxidationsmidler. Opbevares i køleskab.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1622-32-8
Molekylær formel C2H4Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 163.012
MDL nummer MFCD00007461
InChI nøgle VHCSBTPOPKFYIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl sulphonyl chloride, 2-chloroethylsulfonyl chloride, ethanesulfonyl chloride, 2-chloro, 2-chloroethane sulfochloride, 2-chloro-ethanesulfonyl chloride, 2-chloroethanesulfonylchloride, beta-chloroethanesulfonyl chloride, 2-chloroethane-1-sulfonyl chloride, ethanesulfonylchloride, 2-chloro, 2-chloro-1-ethanesulfonyl chloride
PubChem CID 15385
IUPAC navn 2-chlorethansulfonylchlorid
SMIL C(CCl)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroethanesulfonyl chloride
Tæthed 1.56
Kogepunkt 203°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lineær formel ClCH2CH2SO2Cl
Brydningsindeks 1.4915
Mængde 100 g
FN nummer UN3390
Beilstein 1751202
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 163.02
Procent renhed 98%