Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloroethanesulfonyl chloride |
| Navn note | 95% |
| CAS min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Gul til Brun |
| Tæthed | 1.5500g/mL |
| Kogepunkt | 78 °C (9,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 99 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 94% min. (ex Cl) (Argentometri) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Chloroethanesulfonyl chloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.