Få mere at vide
2-chlorethansulfonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10290103 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10290103 5 g Glasflaske 5g
10711442 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10290103 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 404610050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1622-32-8 | C2H4Cl2O2S | 163.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1622-32-8
Molekylær formel C2H4Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 163.02
MDL nummer MFCD00007461
InChI nøgle VHCSBTPOPKFYIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl sulphonyl chloride, 2-chloroethylsulfonyl chloride, ethanesulfonyl chloride, 2-chloro, 2-chloroethane sulfochloride, 2-chloro-ethanesulfonyl chloride, 2-chloroethanesulfonylchloride, beta-chloroethanesulfonyl chloride, 2-chloroethane-1-sulfonyl chloride, ethanesulfonylchloride, 2-chloro, 2-chloro-1-ethanesulfonyl chloride
PubChem CID 15385
IUPAC navn 2-chlorethansulfonylchlorid
SMIL C(CCl)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroethanesulfonyl chloride
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.5500g/mL
Kogepunkt 78°C (9.0 mmHg)
Flammepunkt 99°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (ex Cl) (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCH2CH2SO2Cl
Brydningsindeks 1.4910 to 1.494
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.55
Formel vægt 163.02
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloroethanesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.