Få mere at vide
2-Chlorodibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorodibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one |
| CAS | 3159-04-4 |
| Molekylær formel | C13H8ClNOS |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Chlorodibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8ClNOS/c14-8-5-6-11-9(7-8)13(16)15-10-3-1-2-4-12(10)17-11/h1-7H,(H,15,16) |
| SMIL | O=C1NC2=CC=CC=C2SC3=CC=C(Cl)C=C13 |
| IUPAC navn | 2-chlorodibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.73 |
| Formel vægt | 261 |