Få mere at vide
2-Chlorodibenzo[b,f]-1,4-oxazepin-11(10H)-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430588
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15430588 1 g 1g
15420986 250 mg 250mg
15440588 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430588 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54266.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3158-91-6 | C13H8ClNO2 | 245.662 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3158-91-6
Molekylær formel C13H8ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 245.662
MDL nummer MFCD06658244
InChI nøgle ZAGINEPNYIZLLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorodibenz b,f 1,4 oxazepin-11 10h-one, 2-chlorodibenzo b,f 1,4 oxazepin-11 10h-one, 2-chloro-10,11-dihydro-11-oxo-dibenzo b,f 1,4 oxazepine, unii-xtg2e7m36o, xtg2e7m36o, 2-chlorodibenzo b,f-1,4-oxazepin-11-one, 2-chlorodibenzo b,f-1,4-oxazepin-11 10h-one, dibenz b,f 1,4 oxazepin-11 10h-one, 2-chloro, 13-chloro-2-oxa-9-azatricyclo 9.4.0.0 3 ,? pentadeca-1 15 ,3 8 ,4,6,11,13-hexaen-10-one
PubChem CID 13000266
IUPAC navn 8-chlor-5H-benzo[b][1,4]benzoxazepin-6-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)NC(=O)C3=C(O2)C=CC(=C3)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorodibenzo[b,f]-1,4-oxazepin-11(10H)-one
Mængde 1 g
Formel vægt 245.66
Procent renhed 97%