Få mere at vide
2-Chlorobutyric acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344516
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11344516
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L20083.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4170-24-5
Molekylær formel C4H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 122.548
MDL nummer MFCD00021697
InChI nøgle RVBUZBPJAGZHSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobutyric acid, butanoic acid, 2-chloro, butyric acid, 2-chloro, ccris 8992, 2-chloro-butyric acid, 2-chlorbutyric acid, acmc-209huc, acmc-209lcl, 2-chloro-n-butyric acid, butanoic acid,2-chloro
PubChem CID 20137
IUPAC navn 2-chlorobutanoic acid
SMIL CCC(C(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobutyric acid
Tæthed 1.19
Kogepunkt 90°C to 92°C (12 mmHg)
Flammepunkt 112°C (233°F)
Brydningsindeks 1.439
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1720944
Formel vægt 122.55
Procent renhed 97%