Få mere at vide
2-chlorbutyramid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440427
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440427 5 g 5g
11430427 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21783.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 7462-73-9 | Molekylformel: C4H8ClNO | Molekylvægt: 121,564 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7462-73-9
Molekylær formel C4H8ClNO
Molekylvægt (g/mol) 121.564
MDL nummer MFCD00041477
InChI nøgle VJIOSCMTZVXQQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobutyramide
PubChem CID 344969
IUPAC navn 2-chlorbutanamid
SMIL CCC(C(=O)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobutyramide
Smeltepunkt 74 °C til 76 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1745706
Formel vægt 121.57
Procent renhed 98%