Få mere at vide
2-Chlorobutane, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -132°C |
| Tæthed | 0.87 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 65°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00000871 |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | 2-Chlorobutane, sec-Butyl chloride, 2-Chlorobutane |