Få mere at vide
2-Chlorobutane, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10293750 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10293750 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 10293750 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/4759/05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 78-86-4
Smeltepunkt -140°C
Kogepunkt 68°C
Emballage Amber glass bottle
Molekylær formel C4H9Cl
MDL nummer 871
Mængde 100 mL
Formel vægt 92.57g/mol
Damptryk 145mbar at 20°C
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chlorobutane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.