Få mere at vide
(±)-2-Chlorobutane-d9, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorobutane-D9 |
| CAS | 175540-77-9 |
| Molekylær formel | C4 D9 Cl |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Butane-1,1,1,2,2,3,4,4,4-d9, 3-chloro- (9 CI), (±)-2-Chlorobutane-d9, 3-Chlorobutane-1,1,1,2,2,3,4,4,4-d9, 2-Chlorobutane-D9 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9Cl/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2-chloro-1,1,1,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutane |
| Molekylvægt (g/mol) | 101.6227 |
| Formel vægt | 101.0958 g/mol |
| Vis mere |