Få mere at vide
2-Klorobutan, 99+%
Artikelnummer. 10696672 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10696672 250 mL Glasflaske 250ml
10204330 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10696672 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108832500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    293.00 DKK
    283.59 DKK / 250ml
    Spare 9.41 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 78-86-4 | C4H9Cl | 92,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-86-4
Molekylær formel C4H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 92.57
MDL nummer MFCD00000871
InChI nøgle BSPCSKHALVHRSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym sec-butyl chloride, butane, 2-chloro, 1-methylpropyl chloride, 2-chloro-butane, ccris 9391, alkanes, c11-14, 2-chloro, sec.-butyl chloride, sjphadilup@, sec-c4h9cl, acmc-209pfl
PubChem CID 6563
IUPAC navn 2-chlorbutan
SMIL CCC(C)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobutane
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -140,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8700g/mL
Kogepunkt 68,0 °C til 70,0 °C
Flammepunkt −15 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5CH(Cl)CH3
Brydningsindeks 1,3960 til 1,3980
Mængde 250 mL
Beilstein 01, 119
Merck Index 15, 1562
Specifik vægtfylde 0.87
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1 g/L (25 °C)
Formel vægt 92.57
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske