Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorobutane |
| Navn note | 99+% |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -140,0 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.8700g/mL |
| Kogepunkt | 68,0 °C til 70,0 °C |
| Flammepunkt | −15 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Show More |