Få mere at vide
2-Klorobutan, 98+%
Beskrivelse
2-chlorbutan bruges som opløsningsmiddel og mellemprodukt i organisk syntese. Yderligere er det involveret i fremstillingen af aktive farmaceutiske ingredienser, blødgører, gummi, harpiks og overfladeaktive stoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Chlorobutan anvendes som opløsningsmiddel og mellemprodukt i organisk syntese. Yderligere er det involveret i fremstillingen af aktive farmaceutiske ingredienser, blødgører, gummi, harpiks og overfladeaktive stoffer.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med metaller, kobber, stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorobutane |
| Smeltepunkt | °C til 141 til°C til 140 °C |
| Tæthed | 0.873 |
| Kogepunkt | 67 °C til 69 °C |
| Flammepunkt | -15 °C (5 °F) |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Brydningsindeks | 1.397 |
| Mængde | 250 mL |
| FN nummer | UN1127 |
| Beilstein | 1718770 |
| Vis mere |