Få mere at vide
2-Chlorobutane, 98+%
Artikelnummer. 11417194
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11417194 1000 mL 1000ml
11369639 50 mL 50ml
11427194 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11417194 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21586.AU
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 78-86-4 | C4H9Cl | 92.566 g/mol
2-chlorbutan bruges som opløsningsmiddel og mellemprodukt i organisk syntese. Yderligere er det involveret i fremstillingen af aktive farmaceutiske ingredienser, blødgører, gummi, harpiks og overfladeaktive stoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Chlorobutan anvendes som opløsningsmiddel og mellemprodukt i organisk syntese. Yderligere er det involveret i fremstillingen af aktive farmaceutiske ingredienser, blødgører, gummi, harpiks og overfladeaktive stoffer.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med metaller, kobber, stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-86-4
Molekylær formel C4H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 92.566
MDL nummer MFCD00000871
InChI nøgle BSPCSKHALVHRSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym sec-butyl chloride, butane, 2-chloro, 1-methylpropyl chloride, 2-chloro-butane, ccris 9391, alkanes, c11-14, 2-chloro, sec.-butyl chloride, sjphadilup@, sec-c4h9cl, acmc-209pfl
PubChem CID 6563
IUPAC navn 2-chlorbutan
SMIL CCC(C)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobutane
Smeltepunkt -141°C to -140°C
Tæthed 0.873
Kogepunkt 67°C to 69°C
Flammepunkt −15°C (5°F)
Analyseprocentområde 98+%
Lugt Sweet
Brydningsindeks 1.397
Mængde 1000 mL
FN nummer UN1127
Beilstein 1718770
Merck Index 14,1561
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 92.57
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske