Få mere at vide
2-Chlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorobiphenyl-d5 |
| CAS | 51624-35-2 |
| Molekylær formel | C12 2H5 H4 Cl |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 1,1'-Biphenyl-2,3,4,5,6-d5, 2'-chloro- (9 CI), 2-Chlorobiphenyl D5, 2'-Chloro-2,3,4,5,6-pentadeuterio-1,1'-biphenyl |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H9Cl/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9 H/i1D,2 D,3 D,6 D,7 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])c2ccccc2Cl |
| IUPAC navn | 1-(2-chlorophenyl)-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.68 |
| Formel vægt | 193.0707 g/mol |
| Vis mere |