Få mere at vide
2-Chlorobenzylmagnesium chloride, 0.50M in 2-MeTHF
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Beskrivelse
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Luft- og fugtfølsom.
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Luft- og fugtfølsom.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorobenzylmagnesium chloride |
| CAS | 29874-00-8 |
| Tæthed | 0.96 |
| Molekylær formel | C7H6Cl2Mg |
| MDL nummer | MFCD01319895 |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN2924 |
| Følsomhed | Air and moisture sensitive |
| Synonym | 2-chlorobenzylmagnesium chloride, magnesium, chloro 2-chlorophenyl methyl, o-chlorobenzylmagnesium chloride, wdnzkgyawfimjl-uhfffaoysa-m, 2-chlorobenzyl magnesium chloride, chloro 2-chlorophenyl methyl magnesium, 2-chlorobenzylmagnesium chloride, 0.50m in 2-methf, 2-chlorobenzylmagnesium chloride 0.25 m in diethyl ether |
| Opløselighedsinformation | Reacts with water. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2-Chlorobenzylmagnesium chloride, 0.50M in 2-MeTHF
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Methyltetrahydrofuran, 2-Chlorobenzylmagnesium chloride