Få mere at vide
2-chlorbenzylmercaptan, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10455433 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10455433 5 g Glasflaske 5g
10302483 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10455433 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 373130050
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 39718-00-8
Molekylær formel C7H7ClS
Molekylvægt (g/mol) 158.65
MDL nummer MFCD00004868
InChI nøgle WWFIIZLHSNBNTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzenemethanethiol, 2-chlorophenyl methanethiol, 2-chlorobenzyl mercaptan, 2-chlorobenzylmercaptan, 2-chloro benzyl mercaptan, benzenemethanethiol, 2-chloro, o-chlorobenzylmercaptan, pubchem6836, 2-chlorophenyl-methanethiol, d0p3xw
PubChem CID 580759
IUPAC navn (2-chlorphenyl)methanthiol
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CS)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzyl mercaptan
CAS min % 97.5
Farve Farveløs til gul
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.2200g/mL
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,5890 til 1,591
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.22
Lineær formel ClC6H4CH2SH
Kogepunkt 120 °C til 121 °C (25,0 mmHg)
Formel vægt 158.65
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chlorobenzyl mercaptan
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.