Få mere at vide
2-Klorbenzylmercaptan, 97%
Artikelnummer. 11492498
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492498 5 g 5g
11402508 25 g 25g
11412508 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11492498 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15826.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 39718-00-8 | C7H7ClS | 158,643 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39718-00-8
Molekylær formel C7H7ClS
Molekylvægt (g/mol) 158.643
MDL nummer MFCD00004868
InChI nøgle WWFIIZLHSNBNTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzenemethanethiol, 2-chlorophenyl methanethiol, 2-chlorobenzyl mercaptan, 2-chlorobenzylmercaptan, 2-chloro benzyl mercaptan, benzenemethanethiol, 2-chloro, o-chlorobenzylmercaptan, pubchem6836, 2-chlorophenyl-methanethiol, d0p3xw
PubChem CID 580759
IUPAC navn (2-chlorphenyl)methanthiol
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CS)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzyl mercaptan
Tæthed 1.22
Mængde 5 g
Brydningsindeks 1.591
FN nummer UN2810
Beilstein 2042183
Kogepunkt 120 °C til 122 °C (25 mmHg)
Formel vægt 158.65
Procent renhed 97%