Få mere at vide
2-Chlorobenzyl isothiocyanate, 97%
Artikelnummer. 11398495
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398495 1 g 1g
11308505 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398495 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10546.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18967-44-7 | C8H6ClNS | 183.653 g/mol
2-Chlorobenzyl isothiocyanat bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Chlorobenzyl isothiocyanat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Det hydrolyseres
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler, alkoholer og aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18967-44-7
Molekylær formel C8H6ClNS
Molekylvægt (g/mol) 183.653
MDL nummer MFCD00041110
InChI nøgle RMVDNJDSLXQPAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzyl isothiocyanate, 1-chloro-2-isothiocyanatomethyl benzene, benzene, 1-chloro-2-isothiocyanatomethyl, isothiocyanic acid, o-chlorobenzyl ester, acmc-20any0, wln: scn1r bg, 2-chlorobenzylisothiocyanate, flc 2-chlorobenzyl isothiocyanate, 2-chlorophenyl methanisothiocyanate, 1-chloranyl-2-isothiocyanatomethyl benzene
PubChem CID 29351
IUPAC navn 1-chlor-2-(isothiocyanatomethyl)benzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CN=C=S)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzyl isothiocyanate
Tæthed 1.149
Mængde 1 g
Lugt Irritating
Brydningsindeks 1.614
FN nummer UN2922
Beilstein 2936688
Kogepunkt 137°C to 138°C (6 mmHg)
Opløselighedsinformation It hydrolyzes in water.
Formel vægt 183.66
Procent renhed 97%