Få mere at vide
2-chlorbenzylcyanid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorobenzyl Cyanide |
| CAS | 2856-63-5 |
| Molekylær formel | C8 H6 Cl N |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-Chloro-benzeneacetonitrile, (o-Chlorophenyl)-acetonitrile, (2-Chlorophenyl)acetonitrile, 2-Chlorobenzeneacetonitrile, NSC 39462, o-Chlorobenzyl Cyanide, o-Chlorobenzyl Nitrile, o-Chlorophenylacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5H2 |
| SMIL | Clc1ccccc1CC#N |
| IUPAC navn | 2-(2-klorfenyl)acetonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.59 |
| Formel vægt | 151.0189 |