Få mere at vide
2-Chlorobenzyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorobenzyl Chloride |
| CAS | 611-19-8 |
| Molekylær formel | C7H6Cl2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-Chloro-2-(chloromethyl)benzene, NSC 8446, o,α-Dichlorotoluene, o-Chlorobenzyl Chloride, α,2-Dichlorotoluene, α,o-Dichlorotoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6Cl2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2 |
| SMIL | ClCc1ccccc1Cl |
| IUPAC navn | 1-chloro-2-(chloromethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.03 |
| Formel vægt | 159.9847 |