Få mere at vide
2-Chlorobenzyl-3,4,5,6-d4 Chloride, CDN
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorobenzyl-3,4,5,6-d4 Chloride |
| CAS | 2732862-20-1 |
| Molekylær formel | C7 D4 H2 Cl2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 2-Chlorobenzyl-3,4,5,6-d4 Chloride, 2-Chlorobenzyl Chloride-3,4,5,6-D4, 1-Chloro-2-(chloromethyl)benzene-3,4,5,6-d4, 5-Chloro-6-(chloromethyl)benzene-1,2,3,4-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H6Cl2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4 H,5H2/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CCl)c(Cl)c1[2 H] |
| IUPAC navn | 1-chloro-2-(chloromethyl)-3,4,5,6-tetradeuteriobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.0532 |
| Formel vægt | 164.0098 g/mol |
| Show More |