Få mere at vide
2-Klorbenzoylacetonitril, TRC
Artikelnummer. 30350064
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30350064 25 g
1 options
Artikelnummer. 30350064 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36502325G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzoylacetonitrile
CAS 40018-25-5
Molekylær formel C9 H6 Cl N O
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H6ClNO/c10-8-4-2-1-3-7(8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2
SMIL Clc1ccccc1C(=O)CC#N
IUPAC navn 3-(2-klorfenyl)-3-oxopropannitril
Molekylvægt (g/mol) 179.6
Formel vægt 179.0138